Direkt zum Inhalt
TRT51086
Compact 4 Drawer Locking Cart
teal (drawers)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123305
Weight:
49 lb
Material:
polyethylene , teal (drawers)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethylene , teal (drawers)
manufacturer/tradename
TrippNT 51086
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
weight
49 lb
General description
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Compact 4 Drawer Locking Cart
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)