Fortfahren mit
TMO3664-0100
Nalgene® economy graduated cylinder
polypropylene, volume 100 mL, case of 12 ea
Synonym(e):
PP graduated cylinder, PP graduated flask, Nalgene 3664-0100, liquid measuring cylinder, measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
polypropylene
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0100
capacity
100 mL
volume
100 mL
General description
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMO3664-0025TMO3664-0050TMO3664-0010
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
capacity
100 mL
capacity
25 mL
capacity
50 mL
capacity
10 mL
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0100
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0025
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0010
volume
100 mL
volume
25 mL
volume
50 mL
volume
10 mL
packaging
case of 12 ea
packaging
case of 18 ea
packaging
case of 18 ea
packaging
case of 24 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)