Direkt zum Inhalt
TMO2116-0030
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 30 mL, clear, case of 48 ea
Synonym(e):
clear plastic container, screw top container, Nalgene 2116-0030, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear , polycarbonate , straight , wide-mouth
packaging
case of 48 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-0030
jar capacity
30 mL
General description
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)