Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41161502
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Nunc 150787
Packaging:
case of 75 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
packaging
case of 75 ea
manufacturer/tradename
Nunc 150787
L × W
128 mm × 86 mm
wells
48
General description
Perform suspension cell cultures with Thermo Scientific Nunc Non-Treated Multidishes.
Application
- Suspension cell cultures.
Features and Benefits
- Flat-bottom round wells.
- Excellent optical properties.
- Raised well rims to lower the risk of cross-contamination.
- Lid with notched corners for good fit and easy orientation.
- Sterile and non-pyrogenic.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nunc 150787 | manufacturer/tradename Nunc 150239 | manufacturer/tradename Nunc 144530 | manufacturer/tradename Nunc 150200 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| L × W 128 mm × 86 mm | L × W 128 mm × 86 mm | L × W 128 mm × 86 mm | L × W 128 mm × 86 mm |
| packaging case of 75 ea | packaging case of 75 ea | packaging case of 75 ea | packaging case of 75 ea |
| wells 48 | wells 6 | wells 24 | wells 12 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Non-Treated Multidish
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?