Merck
T9177
Tyrphostin AG 126
≥90%
Synonym(e):
(3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)\C=C(\C#N)C#N
Gene Information
human ... TNF(7124)
Application
Tyrphostin AG 126 has been used in LOPAC screening assays to identify histone deacetylase (HDAC) inhibitors.
Biochem/physiol Actions
Tyrphostin AG 126 is a tyrosine kinase inhibitor that is known to block the production of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and nitric oxide in macrophages. Furthermore, studies have reported that AG 126 can reduce zymosan-induced multiple organ failure in rats, block the postoperative ileus development in mice, and also decrease colitis development in rats.
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)