Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 28,30 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,60 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin -dihydrochlorid Hydrat, powder, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥98% | description ≥98.0% (calc. on dry substance, AT) | description ≥98% (TLC) | description 97% |
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (calc. on dry substance, AT) | assay ≥98% (TLC) | assay 97% |
| solubility acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility acetic acid: water (1:2): soluble 0.1 g/5mL (hot) | solubility ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin -dihydrochlorid Hydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
207738-08-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?