Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
201-300-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721647
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
impurities
≤30% allo-threonine
color
white to off-white
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Application
- Gimesia chilikensis sp. nov., a haloalkali-tolerant planctomycete isolated from Chilika lagoon and emended description of the genus Gimesia.: The study describes the isolation and characterization of a new bacterial species using ᴅʟ-Threonine as part of the nutrient medium, demonstrating its role in microbial ecology research (Kumar et al., 2020).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?