Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 € 102,75 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 277,00 |
Über diesen Artikel
€ 102,75
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 25%grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
form
crystalline powder
mol wt
average Mw 150.6
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected, endotoxin, tested, total aerobic microbial count, tested, ≤0.05 A290, ≤0.5% water (Karl Fischer), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.), 7.5
useful pH range
7.0-9.0
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Application
Tris hat einen signifikanten Temperaturkoeffizienten. Die Mischung daher so wählen, dass der gewünschte pH-Endwert bei der gewünschten Temperatur erreicht wird.
Von 5 °C bis 25 °C sinkt der pH-Wert um durchschnittlich 0,03 pH-Einheiten pro °C.
Von 25 °C bis 37 °C sinkt der pH-Wert um durchschnittlich 0,025 pH-Einheiten pro °C.
Wenn eine andere Konzentration gewünscht wird, ist zu beachten, dass es einen Konzentrationseffekt auf den pH-Wert der Lösung gibt.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified | grade BioPerformance Certified |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| pH 7.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.) | pH 7.60 (25 °C, 0.1 M)(lit.) | pH 7.70 (25 °C, 0.1 M)(lit.) | pH 7.80 (25 °C, 0.1 M)(lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Tris-Kristalle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?