Direkt zum Inhalt
T7132
Trizma® nitrate
reagent grade
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO3 · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.15
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O.NC(CO)(CO)CO
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)