Merck
T6701
TargeTron Vector pNL9164
100 ng/μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
100 ng/μL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The TargeTron Vector pNL9164 is a 9,295 bp expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (product number TA0100). This circularized vector can be used for targeted gene knockouts in gram-positive organisms such as Staphyloccus aureus. As supplied, the pNL9164 vector is re-targeted to the S. aureus hsa gene. The hsa gene encodes a member of the HU family of bacterial histone-like proteins. For validation in S. aureus, this vector can be used directly to knockout hsa without any further modifications.
Legal Information
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)