Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34F3NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~98% (HPLC)
concentration
~50 μg/mL in methanol: water (7:3) containing 17 mM acetate buffer adjusted to pH 5.4 with NH4OH
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CSC(\C=C\C=C\C=C\C\C=C\CCCCC(F)(F)F)C(O)CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C23H34F3NO5S/c24-23(25,26)16-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14-20(33-17-18(27)22(31)32)19(28)13-12-15-21(29)30/h2-6,8,10,14,18-20,28H,1,7,9,11-13,15-17,27H2,(H,29,30)(H,31,32)/b4-2+,5-3+,8-6+,14-10+
InChI key
KOJLKTXOQDHBBV-HBDLJKPYSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?