Direkt zum Inhalt
T6443
Tyrphostin AG 370
≥98%
Synonym(e):
2-Amino-4-(1H-indo-5′-yl)-1,1,3-tricyanobuta-1,3-diene, Tyrphostin B7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
solid
mp
289 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(\C(=C/c1ccc2[nH]ccc2c1)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H9N5/c16-7-12(15(19)13(8-17)9-18)6-10-1-2-14-11(5-10)3-4-20-14/h1-6,20H,19H2/b12-6-
InChI key
CMMDWEJTQUTCKG-SDQBBNPISA-N
Application
Tyrphostin AG 370 has been used for inhibiting platelet-derived growth factor (PDGF) signaling in human mesenchymal stem cells1,2.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of PDGF-induced cell proliferation.
Preparation Note
Tyrphostin AG 370 is soluble in DMSO.
Disclaimer
Photosensitive
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)