Direkt zum Inhalt
T6424
Trypsin aus meschlichem Pankreas
salt-free, lyophilized powder, vial of ≥1,000 BAEE units
Synonym(e):
Serine Protease 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-650-8
MDL number:
EG-Nummer:
Biological source:
human pancreas
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human pancreas
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
packaging
vial of ≥1,000 BAEE units
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Trypsin is a serine protease. The pancreas produce the precursor trypsinogen and secretes it to the intestine. Trypsinogen is converted to trypsin by enterokinase in the intestinal mucous membrane.
Application
Trypsin has been used in a study to assess the similarities between the hepatitis E virus and human astrovirus. Trypsin has also been used in a study to characterize a unique technique for culturing primary adult human epithelial progenitor, or stem, cells.
Preparation Note
Minimum 1,000 BAEE units/vial
Analysis Note
Proteingehalt mittels E1%/280.
Other Notes
One BAEE unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min at pH 7.6 at 25 °C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2 mL (1 cm light path).
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-07-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)