Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Porcine thyroid
type
Grade III
form
powder
composition
Iodine, 0.8-0.9%
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI key
YDTFRJLNMPSCFM-YDALLXLXSA-M
Application
To study the effects of thyroid hormone in animal models, thyroid powder can be administered by mixing with food for animal uptake. Treatment with thyroid powder was shown to improve cardiac function flowing induced myocardial infractions in rat models. [1]
Analysis Note
Without diluent.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?