Direkt zum Inhalt
T5568
Tyrphostin AG 835
≥92%
Synonym(e):
(+)-(S)-N-(α-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B50
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥92%
form
crystalline
potency
IC50 (860 nanomolar for the inhibition of EGFR-kinase activity.)
solubility
DMSO or ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)20-18(23)15(11-19)9-13-7-8-16(21)17(22)10-13/h2-10,12,21-22H,1H3,(H,20,23)/b15-9+/t12-/m0/s1
InChI key
UMGQVUWXNOJOSJ-DGGAMASNSA-N
Biochem/physiol Actions
Protein tyrosine kinase inhibitor.
Preparation Note
Tyrphostin AG 835 is soluble in ethanol and DMSO.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)