Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
assay
97-100% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
deionized water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C33H54N12O15/c1-15(39-29(55)18-6-8-24(50)40-18)27(53)42-16(4-2-3-9-34)30(56)45-21(14-47)32(58)43-17(5-7-22(35)48)28(54)38-11-25(51)37-12-26(52)41-20(13-46)31(57)44-19(33(59)60)10-23(36)49/h15-21,46-47H,2-14,34H2,1H3,(H2,35,48)(H2,36,49)(H,37,51)(H,38,54)(H,39,55)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,53)(H,43,58)(H,44,57)(H,45,56)(H,59,60)/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LIFNDDBLJFPEAN-BPSSIEEOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?