Fortfahren mit
T5041
Natriumtriphosphat pentabasisch
≥90%, suitable for photographic applications
Synonym(e):
Natrium-tripolyphosphat pentabasisch, penta-Natriumtriphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na5P3O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.86
EC Number:
231-838-7
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
assay
≥90%
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy
suitability
suitable for photographic applications
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Other Notes
geradkettige Phosphate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtriphosphat pentabasisch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)