Direkt zum Inhalt
T5007
Glyceryl trilinolelaidate
~98% (capillary GC), liquid
Synonym(e):
1,2,3-Tri-([trans,trans]-9,12-octadecadienoyl)glycerol, Trilinolelaidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H98O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
879.38
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98% (capillary GC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
Packaging
Sealed ampule.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)