Direkt zum Inhalt
T4813
Thymidin-(methyl-3H)
≥95% radiochemical purity basis (HPLC), extent of labeling: 20-25 Ci/mmol, aqueous ethanol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% radiochemical purity basis (HPLC)
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
20-25 Ci/mmol
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]C([3H])([3H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Packaging
Combi-vial
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)