Direkt zum Inhalt
T4805
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-TPO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... THPO(7066)
Immunogen
recombinant human TPO.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline
Preparation Note
Purified using protein G affinity chromatography.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)