Direkt zum Inhalt
T4000
Tetranitroblaues Tetrazoliumchlorid
Synonym(e):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylen)-bis-[2,5-bis-(4-nitrophenyl)-2H-tetrazoliumchlorid], TNBT, Tetranitro-tetrazoliumblau
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H28Cl2N12O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
907.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-665-1
Beilstein/REAXYS Number:
3897475
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90%
form
powder
mp
~170 °C (dec.)
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H28N12O10.2ClH/c1-61-37-23-27(7-21-35(37)47-43-39(25-3-9-31(10-4-25)49(53)54)41-45(47)29-13-17-33(18-14-29)51(57)58)28-8-22-36(38(24-28)62-2)48-44-40(26-5-11-32(12-6-26)50(55)56)42-46(48)30-15-19-34(20-16-30)52(59)60;;/h3-24H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1184-43-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)