Merck
T3766
Thymine 1-β-D-arabinofuranoside
≥99%, powder
Synonym(e):
araT, 1-β-D-Arabinofuranosylthymine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
210-083-7
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thymine 1-β-D-arabinofuranoside, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
optical activity
[α]20/D 90°, c = 5 mg/mL in water
solubility
0.5 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CN(C2OC(CO)C(O)C2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)
InChI key
DWRXFEITVBNRMK-UHFFFAOYSA-N
Application
1-β-D-Arabinofuranosylthymine (araT):
  • maybe used as a substrate and inhibitor to study the specificity and kinetics of thymidine kinase(s), such as herpes simplex virus type 1 and 2 thymidine kinases, the HSV1-tk and, HSV2-tk gene products.
  • is used to study the specificity and kinetics of various mitochondrial nucleoside kinases.
  • has been used as an antiviral agent to study its efficacy on Cryptosporidium parvum in vitro.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)