Merck
T3691
Clear-view Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, assorted colors
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
assorted colors cap, assorted colors tube, cap (Angled cap lid), conical bottom, flat cap, polypropylene , tube (homopolymer)
sterility
non-sterile
feature
RCF 20,000 × g, RNase and DNase free, neck thread Push fit
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5A
technique(s)
PCR: suitable
capacity
1.5 mL
size
1.5 mL
color
assorted colors
General description
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
Legal Information
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clear-view Snap-Cap microtubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)