Direkt zum Inhalt
T3524
4-(2-Thiazolylazo)-resorcin
Synonym(e):
2-(2,4-Dihydroxybenzolazo)-thiazol, TAR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.24
EC Number:
218-836-1
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
204257
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
InChI key
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)