Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.44
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1781226
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
mol wt
306.44 g/mol
density
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-9-18-11-13-20-15-16-21-14-12-19-10-8-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylene glycol monooctyl ether is a surfactant.
Application
Reported to be useful in solubilizing membrane proteins.
Tetraethylene glycol monooctyl ether has been used in a study to assess thermal diffusion behavior of nonionic surfactants in water. It has also been used in a study to investigate unusual micelle and surface adsorption behavior in mixtures of surfactants.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?