Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
TC-100 Insekten-Medium wurde zum Optimieren der Produktion von Autographica californica-Nucleopolyhedrovirus(NPV)-Virionen durch Zellen von Spodoptera frugiperda entwickelt. Es unterstützt das Wachstum von Zellen, die aus einer Reihe von Lepidopteran-Spezies gewonnen wurden. Das Medium wird hauptsächlich für das Wachstum von Baculoviren in Lepidopteran-Zelllinien eingesetzt.
Application
TC-100 Insekten-Medium wurde wie folgt verwendet:
- bei der Transfektion von Insektenzellen in Suspension für die erfolgreiche Produktion von Baculovirus[1]
- zur Gewinnung von Varroa destructor-Speichel[1]
- als Startermedium zum Kultivieren und Erhalten von Insektenzellen wie Spodoptera frugiperda
Für die Baculoviruskultivierung in Schmetterlingen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| components glucose: 1.0 g/L | components NaHCO3: 0.25 g/L | components NaHCO3: 0.35 g/L | components L-glutamine: 0.6 g/L |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?