Fortfahren mit
T3134
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylendiamin -dihydrochlorid
≥95%, powder
Synonym(e):
TMPPD, Wursters Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.17
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-274-8
Beilstein/REAXYS Number:
7442241
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 81,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
off-white to gray-brown
mp
222-224 °C (lit.)
solubility
H2O: 500 mg/10 mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is a redox mediator used in the oxidase test for detecting bacterial cytochrome c oxidases. TMPD is commonly used to perform the oxidase test for the colorimetric identification of pathogenic and non-pathogenic bacteria.
Application
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride has been used to determine the oxidase activity displayed by various microorganisms.
Disclaimer
Kann sich beim Lagern dunkel verfärben
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87890T7394PHL83054
assay
≥95%
assay
≥97.0% (AT)
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: 500 mg/10 mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
222-224 °C (lit.)
mp
222-224 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
flakes, powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)