Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human spleen (Gaucher′s)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Highly purified nuclear protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Physical form
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL) in a solution containing 20 mM HEPES, pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 420 mM NaCl, 25% glycerol, and a cocktail of protease inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tissue protein, nuclear
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?