Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12NSO3F9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
mol wt
481.3
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(c1ccc(cc1)N(CC(F)(F)F)S(=O)(=O)c2ccccc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
InChI key
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCA1(19), NR1H2(7376), NR1H3(10062)
Application
T0901317 has been used in LXR agonist study in order to observe the expression of all dietary cholesterol-regulated genes in mice. It has also been used to stimulate the radiolabeled peritoneal macrophages from WT (wildtype) and Tg (transgenic) mice for cellular cholesterol efflux assay.
Biochem/physiol Actions
LXR agonist whose treatment results in an LXR-dependent up-regulation of ABC1 gene expression
T0901317 can prevent the secretion of insulin by acting on the metabolism of mitochondria.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under T0901317
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?