Merck
T2255
2′-Deoxy-5-(trifluormethyl)-uridin
≥99% (HPLC), synthetic, powder
Synonym(e):
α,α,α-Trifluorthymidin, Trifluorthymidin, Trifluorthymin-Desoxyribosid, Trifluridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11F3N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-722-8
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2′-Deoxy-5-(trifluormethyl)-uridin, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
190-193 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Application
Trifluorothymidin wird als Bestandteil von Selektionsmedien für das Screening von Thymidinkinase(TK)-Mutanten in Lymphomzellen, menschlichen lymphoblastoiden TK6-Zellen und L5178Y-Mauslymphomzellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Trifluorthymidin ist ein Thymidinanalogon und ist lichtempfindlich. TFT dient als Thymidinkinasesubstrat zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik von Enzymen. Der Einbau von phosphoryliertem TFT in DNA führt zu Schäden, wodurch es für DNA-Reparaturstudien sehr nützlich ist. TFT kann auch zur Hemmung der Thymidylatsynthase und zum Screening von mutanten Thymidinkinasegenen verwendet werden. Es ruft bei Krebsarten im Magen-Darm-Bereich eine Antitumoraktivität hervor und hat therapeutisches Potenzial zur Behandlung von herpetischer Keratitis.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)