Direkt zum Inhalt
T1074
Tricin
Biotechnology Performance Certified, 1 M in solution, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Synonym(e):
N-[Tris-(hydroxymethyl)-methyl]-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Biotechnology Performance Certified
sterility
0.2 μm filtered
concentration
1 M in solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, <5 ppm heavy metals as (Pb)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
cation traces
Fe: <5 ppm
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Pufferkomponente für die Trennung von Peptiden mit geringer Molekülmasse.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)