Fortfahren mit
T0299
α,β-Trehalose
≥98%
Synonym(e):
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
biological source
plant
assay
≥98%
form
crystalline powder
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)