Merck
T0286
N-(Trimethylamine−boranecarbonyl)proline methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H21BN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C.BC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C7H12BNO3.C3H9N/c1-12-6(10)5-3-2-4-9(5)7(8)11;1-4(2)3/h5H,2-4,8H2,1H3;1-3H3/t5-;/m0./s1
InChI key
CDDWTYRAHGQGIJ-JEDNCBNOSA-N
Other Notes
α-Boron analog of betaine-Pro methyl ester.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)