Direkt zum Inhalt
SYNP191001
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Synthware P191001, Pasteur pipette
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Material:
borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P191001
bottle capacity
1 mL
General description
Pipets, Single Volume, Class A, 1mL
Application
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)