Direkt zum Inhalt
SYNP160005D
Synthware cylindrical pressure vessell with protective coating
bottle capacity 100 mL, O.D. × L 46 mm × 110 mm, bushing type, #15
Synonym(e):
Synthware P160005D, pressure tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Kemtech P160005D
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
bushing type #15
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P160005D
O.D. × L
46 mm × 110 mm
bottle capacity
100 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical,100mL, #15, 46X110mm, Protective Covering, Working Temp -40°C To 80°C,Includes Accessories: B100015 + R111Ep
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)