Direkt zum Inhalt
SYNF811310SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Synonym(e):
Synthware F811310SN, measuring flask, graduated flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
10 mL
Material:
PTFE , borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE , borosilicate glass 3.3
feature
class A
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F811310SN
capacity
10 mL
General description
Volumetric Flask, Heavy Wall, 10mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Application
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)