Fortfahren mit
SYNF204500
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F204500, 3-neck reaction flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 , clear
Manufacturer/tradename:
Kemtech F204500
Packaging:
pack of 1 ea
Joint:
center joint: ST/NS24/40
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3 , clear
joint
center joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F204500
capacity
500 mL
General description
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 24/40 Joint
Application
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)