Fortfahren mit
SYNB135124
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 240 mm, clear borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Synthware B135124, desiccator with Top Knob
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135124
bottle O.D.
240 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)