Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
human plasma
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
frozen liquid
Mol wt:
120 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human plasma
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
120 kDa
packaging
pkg of 100 μg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KNG1(3827)
General description
HMW kininogen, synthesized by hepatocytes, is a multifunctional protein. It is the precursor protein of bradykinin. In addition it is a cofactor in the activation of factor XI, XII, and prekallikrein and a major extra-cellular cysteine proteinase inhibitor. Kininogens inhibit systemic proteases which are thought to have a part in various diseases such as cancer, muscular dystrophy and joint disease.
Physical form
Frozen in 10 mM Na acetate, pH 5.5 with 250 mM NaCI.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?