Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~22 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
~22 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HSPB8(26353)
General description
Recombinant Human Heat Shock Protein is produced in E. coli and purified by proprietary chromatographic techniques.
Physical form
Lyophilized powder.
Preparation Note
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in H20 to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted to other aqueous buffers.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?