Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 484,00 |
Über diesen Artikel
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~86 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
NM_181523
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PI3K (5295)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant | description PRECISIO® Kinase, recombinant | description recombinant | description recombinant |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.2 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL | concentration 0.1 μg/μL |
| mol wt ~86 kDa | mol wt ~76 kDa | mol wt ~84 kDa | mol wt ~84 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?