Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
S6K Substrate, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
1155.43
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Useful as a substrate for active protein kinases, including CLK2, MRCKalpha, MRCKbeta, p70S6K, ROCK1, ROCK2, RSK1, RSK3, PIM1 and PIM2.
Biochem/physiol Actions
The S6K sub peptide sequence (KRRRLASLR) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-238).
Preparation Note
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C
Other Notes
KRRRLASLR
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?