Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
62 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
62 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IL17RA(23765)
General description
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag™ , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag™ technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?