Direkt zum Inhalt
SRP0671
PD-L1 (CD274), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
51.8 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
51.8 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... CD274(60533)
General description
Mouse secreted Programmed Cell Death 1Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), GenBank Accession No. NM_021893,a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51.8 kDa.
Physical form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)