Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
26 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
26 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, with a C-terminal FLAG-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 26 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physical form
Aqueous solution
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?