Merck
SRP0469
TAF1L (1517-1649) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥79% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥79% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
16.4 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥79% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
16.4 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TAF1L(138474)
General description
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank Accession No. NM_153809) amino acids 1517 – 1649 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)