Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 548,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥81% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
41.4 kDa
€ 548,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥81% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
41.4 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BRD2(6046)
General description
Human Bromodomain containing 2, also known as BRD2, RING3 or RNF3 (GenBank Accession No. NM_005104) amino-acids 65 – 187 with N-terminal GST-tag, MW = 41.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥81% (SDS-PAGE) | assay ≥86% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?