Merck
SRP0432
PDE4D2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DPDE3, PDE43, STRK1, phosphodiesterase 4D, cAMP-specific
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
≥13600 pmol/min-μg
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥13600 pmol/min-μg
mol wt
84 kDa
packaging
pkg of 5 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDE4D(5144)
General description
Human PDE4D2 (GenBank Accession No. NM_001197221) amino acids 2-507 (end) with N-terminal GST-tag, MW=84 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′-AMP per min at 37°C in a reaction buffer.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)