Merck
SRP0430
PDE4A4B active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥40% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥40% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
124 kDa
packaging
pkg of 10 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDE4A(5141)
General description
Human PDE4A4B, also known as PDE4A isoform 1 (GenBank Accession No. NM_001111307) amino acids 2-end with N-terminal GST-tag, MW= 124 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3?, 5?-cAMP to 5?-AMP per min at 37°C.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)