Über diesen Artikel
Form:
aqueous solution
Assay:
≥43% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
63 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥43% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
63 kDa
packaging
pkg of 20 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.76 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PKLR(5313)
General description
PKR (GenBank Accession No. NM_000298) full length, amino acids 2-574 (end) with N-terminal His-tag, MW=63 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?